4-(Dimethylamino)-1-butanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR919427-100G OR919427-25G
APOSOR919427-100GEA 3230 DKK
APOSOR919427-100G APOSOR919427-25G
4-(Dimethylamino)-1-butanol 98%
4-(Dimethylamino)-1-butanol
Formel: C₆H₁₅NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00020624
CAS-nummer: 13330-96-6