2-(Methylsulphonyl)acetophenone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(Methylsulphonyl)-1-phenylethanone
OR919426-10G OR919426-1G OR919426-5G
APOSOR919426-10GEA 6760 DKK
APOSOR919426-10G APOSOR919426-1G APOSOR919426-5G
2-(Methylsulphonyl)acetophenone 95%
2-(Methylsulphonyl)acetophenone
Formel: C₉H₁₀O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00025078
CAS-nummer: 3708-04-1