4-Aminobenzophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (4-Aminophenyl)(phenyl)methanone, p-Aminobenzophenone
OR919301-5G OR919301-100G
APOSOR919301-5GEA 0 DKK
APOSOR919301-5G APOSOR919301-100G
4-Aminobenzophenon 98%
4-Aminobenzophenon
Formel: C₁₃H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007895
CAS-nummer: 1137-41-3