4-(Bromomethyl)benzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9193-1G OR9193-250MG OR9193-5G
APOSOR9193-1GEA 186 DKK
APOSOR9193-1G APOSOR9193-250MG APOSOR9193-5G
4-(Bromomethyl)benzaldehyde 97%
4-(Bromomethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₇BrO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08271963
CAS-nummer: 51359-78-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,III