1-(2-Hydroxyethyl)-4-(3-hydroxypropyl)piperidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR919282-25G OR919282-5G
APOSOR919282-25GEA 2300 DKK
APOSOR919282-25G APOSOR919282-5G
1-(2-Hydroxyethyl)-4-(3-hydroxypropyl)piperidine 98%
1-(2-Hydroxyethyl)-4-(3-hydroxypropyl)piperidine
Formel: C₁₀H₂₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047481
CAS-nummer: 19780-85-9