5-Ethylisoxazole-3-carboxylic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR919230-1G OR919230-250MG
APOSOR919230-1GEA 1920 DKK
APOSOR919230-1G APOSOR919230-250MG
5-Ethylisoxazole-3-carboxylic acid 96%
5-Ethylisoxazole-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₇NO₃
Molekylvægt: 141.13 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05864544
CAS-nummer: 52320-59-9