4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR919210-1G OR919210-25G OR919210-5G
APOSOR919210-1GEA 110 DKK
APOSOR919210-1G APOSOR919210-25G APOSOR919210-5G
4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic acid 98%
4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic acid
Formel: C₁₀H₁₃NO₅S
Smeltepunkt: 82…85 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04973619
CAS-nummer: 71675-87-1