H-N-Me-Ala-OMe·HCl 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (S)-Methyl 2-(methylamino)propanoate hydrochloride, N-Methyl-l-alanine methyl ester hydrochloride
OR919095-10G OR919095-1G OR919095-5G
APOSOR919095-10GEA 3450 DKK
APOSOR919095-10G APOSOR919095-1G APOSOR919095-5G
H-N-Me-Ala-OMe·HCl 95%
H-N-Me-Ala-OMe·HCl
Formel: C₅H₁₁NO₂·HCl
Molekylvægt: 153.7 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973252
CAS-nummer: 20045-77-6