3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propanoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR919056-1G OR919056-5G
APOSOR919056-1GEA 1480 DKK
APOSOR919056-1G APOSOR919056-5G
3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propanoic acid 95%
3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propanoic acid
Formel: C₉H₁₄N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04970957
CAS-nummer: 956352-96-8