2-Amino-3-(naphthalen-1-yl)propanoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR918989-1G OR918989-25G OR918989-5G
APOSOR918989-1GEA 796 DKK
APOSOR918989-1G APOSOR918989-25G APOSOR918989-5G
2-Amino-3-(naphthalen-1-yl)propanoic acid 97%
2-Amino-3-(naphthalen-1-yl)propanoic acid
Formel: C₁₃H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067507
CAS-nummer: 28095-56-9