2-Bromobutyryl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR918969-25G OR918969-5G
APOSOR918969-25GEA 871 DKK
APOSOR918969-25G APOSOR918969-5G
2-Bromobutyryl chloride 95%
2-Bromobutyryl chloride
Formel: C₄H₆BrClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00055269
CAS-nummer: 22118-12-3