N-tert-Butoxycarbonylimidazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR918828-100G OR918828-25G OR918828-500G
APOSOR918828-100GEA 567 DKK
APOSOR918828-100G APOSOR918828-25G APOSOR918828-500G
N-tert-Butoxycarbonylimidazole 98%
N-tert-Butoxycarbonylimidazole
Formel: C₈H₁₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014497
CAS-nummer: 49761-82-2