8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR918784-1G OR918784-5G
APOSOR918784-1GEA 774 DKK
APOSOR918784-1G APOSOR918784-5G
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride 97%
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
Formel: C₆H₁₂ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09800611
CAS-nummer: 54745-74-3