2-Chlorcyclohexanon 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR918717-25G OR918717-5G
APOSOR918717-25GEA 687 DKK
APOSOR918717-25G APOSOR918717-5G
2-Chlorcyclohexanon 95%
2-Chlorocyclohexanone
Formel: C₆H₉ClO
Molekylvægt: 132.59 g/mol
Kogepunkt: 203
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001626
CAS-nummer: 822-87-7