N-Methyl-3-chloropropylamine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR918572-1G OR918572-5G
APOSOR918572-1GEA 0 DKK
APOSOR918572-1G APOSOR918572-5G
N-Methyl-3-chloropropylamine hydrochloride 95%
N-Methyl-3-chloropropylamine hydrochloride
Formel: C₄H₁₀ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144935
CAS-nummer: 97145-88-5