7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR918559-1G OR918559-250MG
APOSOR918559-1GEA 3390 DKK
APOSOR918559-1G APOSOR918559-250MG
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 98%
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Formel: C₉H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09994888
CAS-nummer: 202348-54-7