1-(3-Aminophenyl)-3-methyl-2-imidazolidinone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR918500-1G OR918500-250MG
APOSOR918500-1GEA 1500 DKK
APOSOR918500-1G APOSOR918500-250MG
1-(3-Aminophenyl)-3-methyl-2-imidazolidinone 95%
1-(3-Aminophenyl)-3-methyl-2-imidazolidinone
Formel: C₁₀H₁₃N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05864562
CAS-nummer: 517918-82-0