N-Methyl-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR918463-1G OR918463-250MG
APOSOR918463-1GEA 2030 DKK
APOSOR918463-1G APOSOR918463-250MG
N-Methyl-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanamine 95%
N-Methyl-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanamine
Formel: C₇H₁₅NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06738978
CAS-nummer: 7179-96-6