2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR918388-1G OR918388-5G
APOSOR918388-1GEA 474 DKK
APOSOR918388-1G APOSOR918388-5G
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 96%
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02253192
CAS-nummer: 4925-88-6