3-Methyl-4-heptanon 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: sec-Butyl Propyl ketone
OR918380-10G OR918380-1G OR918380-5G
APOSOR918380-10GEA 4140 DKK
APOSOR918380-10G APOSOR918380-1G APOSOR918380-5G
3-Methyl-4-heptanon 95%
3-Methyl-4-heptanone
Formel: C₈H₁₆O
Molekylvægt: 128.21 g/mol
Kogepunkt: 156 °C
Massefylde: 0.82 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 38 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00048721
CAS-nummer: 15726-15-5