2-(2,6-Dibromophenyl)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR918350-1G OR918350-250MG
APOSOR918350-1GEA 502 DKK
APOSOR918350-1G APOSOR918350-250MG
2-(2,6-Dibromophenyl)acetic acid 98%
2-(2,6-Dibromophenyl)acetic acid
Formel: C₈H₆Br₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832981
CAS-nummer: 901310-02-9