2-Pentyl-2-cyclopenten-1-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR918346-25G OR918346-5G
APOSOR918346-25GEA 2350 DKK
APOSOR918346-25G APOSOR918346-5G
2-Pentyl-2-cyclopenten-1-one 95%
2-Pentyl-2-cyclopenten-1-one
Formel: C₁₀H₁₆O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036631
CAS-nummer: 25564-22-1