2-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR918319-1G OR918319-250MG
APOSOR918319-1GEA 3000 DKK
APOSOR918319-1G APOSOR918319-250MG
2-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde 95%
2-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09864294
CAS-nummer: 1177332-23-8