Methyl-2-amino-3-methoxybenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR918235-1G OR918235-5G
APOSOR918235-1GEA 183 DKK
APOSOR918235-1G APOSOR918235-5G
Methyl-2-amino-3-methoxybenzoate 95%
Methyl-2-amino-3-methoxybenzoate
Formel: C₉H₁₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11113109
CAS-nummer: 5121-34-6