2-Methoxybenzenesulphonamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR918215-1G OR918215-2G
APOSOR918215-1GEA 3930 DKK
APOSOR918215-1G APOSOR918215-2G
2-Methoxybenzenesulphonamide 95%
2-Methoxybenzenesulphonamide
Formel: C₇H₉NO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06496492
CAS-nummer: 52960-57-3