(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (S)-1-Benzyloxy-2-propanol, Benzyl (S)-(+)-2-Hydroxypropyl Ether
OR918206-25G OR918206-5G
APOSOR918206-25GEA 2570 DKK
APOSOR918206-25G APOSOR918206-5G
(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Massefylde: 1,044 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07367008
CAS-nummer: 85483-97-2