(2-Chlorothiazol-5-yl)methylamine hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR918146-1G OR918146-25G OR918146-5G
APOSOR918146-1GEA 818 DKK
APOSOR918146-1G APOSOR918146-25G APOSOR918146-5G
(2-Chlorothiazol-5-yl)methylamine hydrochloride 98%
(2-Chlorothiazol-5-yl)methylamine hydrochloride
Formel: C₄H₆Cl₂N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09039253
CAS-nummer: 153471-67-1