N-Methyl-1-(1-methylpiperidin-4-yl)methanamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR918101-100MG OR918101-1G OR918101-250MG
APOSOR918101-100MGEA 644 DKK
APOSOR918101-100MG APOSOR918101-1G APOSOR918101-250MG
N-Methyl-1-(1-methylpiperidin-4-yl)methanamine 95%
N-Methyl-1-(1-methylpiperidin-4-yl)methanamine
Formel: C₈H₁₈N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06738983
CAS-nummer: 405928-19-0