(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR918079-1G OR918079-5G
APOSOR918079-1GEA 164 DKK
APOSOR918079-1G APOSOR918079-5G
(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
Formel: C₅H₄ClN₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04969697
CAS-nummer: 113336-23-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III