Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR918037-1G OR918037-250MG OR918037-5G
APOSOR918037-1GEA 0 DKK
APOSOR918037-1G APOSOR918037-250MG APOSOR918037-5G
Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₆H₇BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02253785
CAS-nummer: 211738-66-8