4-Methylcyclohexylamine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Methylcyclohexanamine hydrochloride, Hexahydro-p-toluidine Hydrochloride
OR917951-25G OR917951-5G
APOSOR917951-25GEA 3290 DKK
APOSOR917951-25G APOSOR917951-5G
4-Methylcyclohexylamine hydrochloride 95%
4-Methylcyclohexylamine hydrochloride
Formel: C₇H₁₅N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051985
CAS-nummer: 100959-19-1