(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR917829-1G OR917829-5G
APOSOR917829-1GEA 634 DKK
APOSOR917829-1G APOSOR917829-5G
(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid 95%
(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid
Formel: C₁₁H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075338
CAS-nummer: 20972-36-5