1-Boc-1-methylhydrazine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR917775-100G OR917775-25G
APOSOR917775-100GEA 578 DKK
APOSOR917775-100G APOSOR917775-25G
1-Boc-1-methylhydrazine 96%
1-Boc-1-methylhydrazine
Formel: C₆H₁₄N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05669700
CAS-nummer: 21075-83-2