tert-Butyl crotonate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR917764-25G OR917764-5G
APOSOR917764-25GEA 3970 DKK
APOSOR917764-25G APOSOR917764-5G
tert-Butyl crotonate 95%
tert-Butyl crotonate
Formel: C₈H₁₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059055
CAS-nummer: 79218-15-8