3-Chloroquinoxalin-2-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR917720-1G OR917720-250MG
APOSOR917720-1GEA 950 DKK
APOSOR917720-1G APOSOR917720-250MG
3-Chloroquinoxalin-2-amine 95%
3-Chloroquinoxalin-2-amine
Formel: C₈H₆ClN₃
Molekylvægt: 179.61 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234398
CAS-nummer: 34117-90-3