5-Oxohexanoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR917515-100G OR917515-25G
APOSOR917515-100GEA 1990 DKK
APOSOR917515-100G APOSOR917515-25G
5-Oxohexanoic acid 98%
5-Oxohexanoic acid
Formel: C₆H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004412
CAS-nummer: 3128-06-1