1-Benzylpyrrole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR917442-25G OR917442-5G
APOSOR917442-25GEA 2160 DKK
APOSOR917442-25G APOSOR917442-5G
1-Benzylpyrrole 98%
1-Benzylpyrrole
Formel: C₁₁H₁₁N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00963301
CAS-nummer: 2051-97-0