4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR917429-25G OR917429-5G
APOSOR917429-25GEA 861 DKK
APOSOR917429-25G APOSOR917429-5G
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol 96%
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol
Formel: C₁₂H₁₈O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00209515
CAS-nummer: 7779-78-4