2-Chloro-5-methylbenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR917353-1G OR917353-5G
APOSOR917353-1GEA 162 DKK
APOSOR917353-1G APOSOR917353-5G
2-Chloro-5-methylbenzonitrile 95%
2-Chloro-5-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₆ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00045595
CAS-nummer: 4387-32-0