Tetrahydrofurfuryl butyrate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Butyric Acid Tetrahydrofurfuryl Ester, 2-(Butyryloxymethyl)tetrahydrofuran
OR917287-100G OR917287-25G
APOSOR917287-100GEA 3770 DKK
APOSOR917287-100G APOSOR917287-25G
Tetrahydrofurfuryl butyrate 95%
Tetrahydrofurfuryl butyrate
Formel: C₉H₁₆O₃
Molekylvægt: 172.22 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059734
CAS-nummer: 2217-33-6