Methyl-2-(bromomethyl)-5-nitrobenzoate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methyl 2-(bromomethyl)-5-nitrobenzoate
OR917272-1G OR917272-5G
APOSOR917272-1GEA 889 DKK
APOSOR917272-1G APOSOR917272-5G
Methyl-2-(bromomethyl)-5-nitrobenzoate 96%
Methyl-2-(bromomethyl)-5-nitrobenzoate
Formel: C₉H₈BrNO₄
Molekylvægt: 274.0681 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114313
CAS-nummer: 90725-68-1
UN nummer: 3261
ADR: 8 III