3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR917252-100G OR917252-25G OR917252-5G
APOSOR917252-100GEA 818 DKK
APOSOR917252-100G APOSOR917252-25G APOSOR917252-5G
3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide 98%
3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide
Formel: C₅H₅N₃O₂
Smeltepunkt: 270 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00233977
CAS-nummer: 55321-99-8