Pyrimidin-4-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR917181-100G OR917181-25G OR917181-5G
APOSOR917181-100GEA 0 DKK
APOSOR917181-100G APOSOR917181-25G APOSOR917181-5G
Pyrimidin-4-ol 98%
Pyrimidin-4-ol
Formel: C4H4N2O
Smeltepunkt: 163…169 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00038024
CAS-nummer: 51953-18-5