6-Chloro-N-methyl-2-pyridinamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 6-Chloro-N-methylpyridin-2-amine
OR917005-10G OR917005-1G OR917005-5G
APOSOR917005-10GEA 1080 DKK
APOSOR917005-10G APOSOR917005-1G APOSOR917005-5G
6-Chloro-N-methyl-2-pyridinamine 98%
6-Chloro-N-methyl-2-pyridinamine
Formel: C₆H₇ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234196
CAS-nummer: 89026-78-8