Methyl5-methyl-2-furoat 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR916942-1G OR916942-5G
APOSOR916942-1GEA 0 DKK
APOSOR916942-1G APOSOR916942-5G
Methyl5-methyl-2-furoat 95%
Methyl5-methyl-2-furoat
Formel: C₇H₈O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116374
CAS-nummer: 2527-96-0