1,2-Indanedione 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR916829-10G OR916829-5G OR916829-25G
APOSOR916829-10GEA 3590 DKK
APOSOR916829-10G APOSOR916829-5G APOSOR916829-25G
1,2-Indanedione 97%
1,2-Indanedione
Formel: C₉H₆O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00463378
CAS-nummer: 16214-27-0