H-DL-Phe(4-Me)-OH 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Methyl-DL-phenylalanine
OR916821-1G OR916821-25G OR916821-5G
APOSOR916821-1GEA 872 DKK
APOSOR916821-1G APOSOR916821-25G APOSOR916821-5G
H-DL-Phe(4-Me)-OH 97%
H-DL-Phe(4-Me)-OH
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 4599-47-7