Allyl-1-pyrrolidinecarbodithioate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR916805-1G OR916805-25G OR916805-5G
APOSOR916805-1GEA 933 DKK
APOSOR916805-1G APOSOR916805-25G APOSOR916805-5G
Allyl-1-pyrrolidinecarbodithioate 95%
Allyl-1-pyrrolidinecarbodithioate
Formel: C₈H₁₃NS₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00135118
CAS-nummer: 701-13-3