DL-Methionine methyl ester hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR916765-100G
OR916765-25G
OR916765-5G
APOSOR916765-100GEA
4430
DKK
APOSOR916765-100G
APOSOR916765-25G
APOSOR916765-5G
DL-Methionine methyl ester hydrochloride 95%
DL-Methionine methyl ester hydrochloride
Formel:
C₆H₁₃NO₂S·HCl Smeltepunkt: 110…117 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00067540 CAS-nummer: 16118-36-8 |