5-Chloro-2-methyl-1,3-benzoxazol-6-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Methyl-5-chloro-6-benzoxazolamine
OR916745-1G OR916745-5G
APOSOR916745-1GEA 752 DKK
APOSOR916745-1G APOSOR916745-5G
5-Chloro-2-methyl-1,3-benzoxazol-6-amine 98%
5-Chloro-2-methyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Formel: C₈H₇ClN₂O
Molekylvægt: 182.61 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368636
CAS-nummer: 323579-00-6